Learn More
Cole-Parmer™ Flaschenadapter
Artikelnummer. 12832134
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
33 mm
38 mm
40 mm
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12832134 33 mm 1 Stück
12822134 40 mm 1 Stück
12852134 45 mm 1 Stück
12842134 38 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 12832134
Marke: Cole-Parmer™ 1009725
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 33 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) BT30/50 Digitale Büretten
Anzahl pro Packung Je 1
Typ Adapter