Learn More
Reitenspiess™ Flaschenbürste
Beschreibung
- Vielzahl von Borstentypen
- 1 je Paket
- Vielzahl von Längen und Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flaschenbürste |
| Bristle Material | Schweinsborste |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 55 mm |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Menge | Je 1 |