missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reitenspiess™ Flaschenbürste

Artikelnummer. 10478131
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
40 mm
50 mm
55 mm
63 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Borste unitSize
10478131 50 mm -
10349503 40 mm 1 Stück
10179101 55 mm 1 Stück
10284958 63 mm -
15667425 63 mm -
10196600 55 mm 1 Stück
10657814 50 mm 1 Stück
10552542 80 mm -
11301275 80 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10478131 Lieferant Reitenspiess™ Lieferanten-Nr. 21500234
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Reitenspiess™ Flaschenbürste eignet sich zum Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren Ihrer Laborflaschen. Das Sortiment in verschiedenen Längen und Borstenausführungen enthält die richtigen Bürsten für viele spezifische Anforderungen im Bereic

  • Vielzahl von Borstentypen
  • 1 je Paket
  • Vielzahl von Längen und Durchmessern

Spezifikation

Produkttyp Flaschenbürste
Durchmesser (metrisch) Borste 50 mm
Länge (metrisch) 390 mm
Menge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.