Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Handwerkzeuge und Elektrowerkzeuge
- Bürsten
- B2M™ Flaschenbürsten
B2M™ Flaschenbürsten
Artikelnummer. 11748592
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Länge (metrisch) Bürste:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Spitzentyp:
2 Dochte
Baumwollspitze
Gebogenes Ende
Ohne Ende
Ohne Spitze
Schalenende
Spitze aus verbundenen Borsten
Packungsgröße:
10 Stück
28 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) Griff | Länge (metrisch) Bürste | Durchmesser (metrisch) Borste | Spitzentyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11748592 | 260 mm | 110 mm | 25 mm | Gebogenes Ende | - |
| 12038768 | 300 mm | 100 mm | 15 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 11788612 | 270 mm | 100 mm | 50 mm | Schalenende | - |
| 10397793 | 270 mm | 100 mm | 50 mm | Schalenende | 10 Stück |
| 12028768 | 500 mm | 100 mm | 13 mm | Gebogenes Ende | - |
| 10783967 | 500 mm | 100 mm | 13 mm | Gebogenes Ende | - |
| 12004887 | 400 mm | 100 mm | 10 mm | Baumwollspitze | 10 Stück |
| 10295883 | 400 mm | 100 mm | 10 mm | Baumwollspitze | - |
| 12094877 | 500 mm | 100 mm | 5 mm | Ohne Spitze | 10 Stück |
| 12048758 | 250 mm | 110 mm | 18 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12058758 | 250 mm | 110 mm | 30 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 10407453 | 250 mm | 110 mm | 30 mm | Gebogenes Ende | - |
| 12068768 | 300 mm | 110 mm | 10 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12048768 | 300 mm | 110 mm | 18 mm | Baumwollspitze | 10 Stück |
| 12058768 | 300 mm | 110 mm | 20 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12068758 | 600 mm | 110 mm | 25 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 11768632 | 400 mm | 120 mm | 50 mm | Spitze aus verbundenen Borsten | 10 Stück |
| 11788592 | 500 mm | 120 mm | 50 mm | Spitze aus verbundenen Borsten | 10 Stück |
| 12018768 | 235 mm | 50 mm | 10 mm | Ohne Ende | - |
| 12008768 | 400 mm | 60 mm | 7 mm | Ohne Ende | 10 Stück |
| 12088758 | 300 mm | 75 mm | 8 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 10315073 | 300 mm | 75 mm | 8 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12098758 | 500 mm | 75 mm | 4 mm | Ohne Ende | 10 Stück |
| 10436343 | 500 mm | 75 mm | 4 mm | Ohne Ende | - |
| 12038758 | 190 mm | 80 mm | 12 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12078758 | 440 mm | 90 mm | 50 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 10568374 | 440 mm | 90 mm | 50 mm | Gebogenes Ende | - |
| 11798592 | 450 mm | 90 mm | 55 mm | 2 Dochte | 10 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Artikelnummer.
11748592
Lieferant
B2M™
Lieferanten-Nr.
10088
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Drei verschiedene Borstenarten zur Auswahl:
- Weiße Seidenborsten für allgemeine Reinigungszwecke
- Nylonborsten sind sehr widerstandsfähig und für die Verwendung mit aggressiven Substanzen
- Ziegenhaarborsten sind sehr weich und für empfindliche Reinigungsanwendungen
- Verschiedene Spitzenausführungen mit verbundenen Borsten, 2 Dochten, Baumwoll- und Muschelspitzen
- Für die Reinigung aller Behälterarten: Röhrchen, Büretten, Kugeln und Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flaschenbürste |
| Spitzentyp | Gebogenes Ende |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reagenzgläser |
| Länge (metrisch) Bürste | 110 mm |
| Länge (metrisch) Griff | 260 mm |
| Menge | 10 Packungen |