Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Handwerkzeuge und Elektrowerkzeuge
- Bürsten
- B2M™ Flaschenbürsten
B2M™ Flaschenbürsten
Artikelnummer. 12068758
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Länge (metrisch) Bürste:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Spitzentyp:
2 Dochte
Baumwollspitze
Gebogenes Ende
Ohne Ende
Ohne Spitze
Schalenende
Spitze aus verbundenen Borsten
Packungsgröße:
10 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) Griff | Länge (metrisch) Bürste | Durchmesser (metrisch) Borste | Spitzentyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12068758 | 600 mm | 110 mm | 25 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12038768 | 300 mm | 100 mm | 15 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 11788612 | 270 mm | 100 mm | 50 mm | Schalenende | - |
| 10397793 | 270 mm | 100 mm | 50 mm | Schalenende | 10 Stück |
| 12028768 | 500 mm | 100 mm | 13 mm | Gebogenes Ende | - |
| 10783967 | 500 mm | 100 mm | 13 mm | Gebogenes Ende | - |
| 12004887 | 400 mm | 100 mm | 10 mm | Baumwollspitze | 10 Stück |
| 10295883 | 400 mm | 100 mm | 10 mm | Baumwollspitze | - |
| 12094877 | 500 mm | 100 mm | 5 mm | Ohne Spitze | 10 Stück |
| 12048758 | 250 mm | 110 mm | 18 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12058758 | 250 mm | 110 mm | 30 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 10407453 | 250 mm | 110 mm | 30 mm | Gebogenes Ende | - |
| 12068768 | 300 mm | 110 mm | 10 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12048768 | 300 mm | 110 mm | 18 mm | Baumwollspitze | 10 Stück |
| 12058768 | 300 mm | 110 mm | 20 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 11748592 | 260 mm | 110 mm | 25 mm | Gebogenes Ende | - |
| 11768632 | 400 mm | 120 mm | 50 mm | Spitze aus verbundenen Borsten | 10 Stück |
| 11788592 | 500 mm | 120 mm | 50 mm | Spitze aus verbundenen Borsten | 10 Stück |
| 12018768 | 235 mm | 50 mm | 10 mm | Ohne Ende | - |
| 12008768 | 400 mm | 60 mm | 7 mm | Ohne Ende | 10 Stück |
| 12088758 | 300 mm | 75 mm | 8 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 10315073 | 300 mm | 75 mm | 8 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12098758 | 500 mm | 75 mm | 4 mm | Ohne Ende | 10 Stück |
| 10436343 | 500 mm | 75 mm | 4 mm | Ohne Ende | - |
| 12038758 | 190 mm | 80 mm | 12 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 12078758 | 440 mm | 90 mm | 50 mm | Gebogenes Ende | 10 Stück |
| 10568374 | 440 mm | 90 mm | 50 mm | Gebogenes Ende | - |
| 11798592 | 450 mm | 90 mm | 55 mm | 2 Dochte | 10 Stück |
Artikelnummer. 12068758
Marke: B2M™ 10089
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Drei verschiedene Borstenarten zur Auswahl:
- Weiße Seidenborsten für allgemeine Reinigungszwecke
- Nylonborsten sind sehr widerstandsfähig und für die Verwendung mit aggressiven Substanzen
- Ziegenhaarborsten sind sehr weich und für empfindliche Reinigungsanwendungen
- Verschiedene Spitzenausführungen mit verbundenen Borsten, 2 Dochten, Baumwoll- und Muschelspitzen
- Für die Reinigung aller Behälterarten: Röhrchen, Büretten, Kugeln und Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flaschenbürste |
| Bristle Material | Seide |
| Spitzentyp | Gebogenes Ende |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Bürette |
| Länge (metrisch) Bürste | 110 mm |
| Länge (metrisch) Griff | 600 mm |
| Menge | 10 Packungen |