Learn More
B2M™ Flaschenbürsten
Artikelnummer. 12094877
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Länge (metrisch) Bürste:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Spitzentyp:
2 Dochte
Baumwollspitze
Gebogenes Ende
Ohne Ende
Ohne Spitze
Schalenende
Spitze aus verbundenen Borsten
Packungsgröße:
10 Stück
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Griff Länge (metrisch) Bürste Durchmesser (metrisch) Borste Spitzentyp Packungsgröße
12094877 500 mm 100 mm 5 mm Ohne Spitze 10 Stück
12038768 300 mm 100 mm 15 mm Gebogenes Ende 10 Stück
11788612 270 mm 100 mm 50 mm Schalenende -
10397793 270 mm 100 mm 50 mm Schalenende 10 Stück
12028768 500 mm 100 mm 13 mm Gebogenes Ende -
10783967 500 mm 100 mm 13 mm Gebogenes Ende -
12004887 400 mm 100 mm 10 mm Baumwollspitze 10 Stück
10295883 400 mm 100 mm 10 mm Baumwollspitze -
12048758 250 mm 110 mm 18 mm Gebogenes Ende 10 Stück
12058758 250 mm 110 mm 30 mm Gebogenes Ende 10 Stück
10407453 250 mm 110 mm 30 mm Gebogenes Ende -
12068768 300 mm 110 mm 10 mm Gebogenes Ende 10 Stück
12048768 300 mm 110 mm 18 mm Baumwollspitze 10 Stück
12058768 300 mm 110 mm 20 mm Gebogenes Ende 10 Stück
11748592 260 mm 110 mm 25 mm Gebogenes Ende -
12068758 600 mm 110 mm 25 mm Gebogenes Ende 10 Stück
11768632 400 mm 120 mm 50 mm Spitze aus verbundenen Borsten 10 Stück
11788592 500 mm 120 mm 50 mm Spitze aus verbundenen Borsten 10 Stück
12018768 235 mm 50 mm 10 mm Ohne Ende -
12008768 400 mm 60 mm 7 mm Ohne Ende 10 Stück
12088758 300 mm 75 mm 8 mm Gebogenes Ende 10 Stück
10315073 300 mm 75 mm 8 mm Gebogenes Ende 10 Stück
12098758 500 mm 75 mm 4 mm Ohne Ende 10 Stück
10436343 500 mm 75 mm 4 mm Ohne Ende -
12038758 190 mm 80 mm 12 mm Gebogenes Ende 10 Stück
12078758 440 mm 90 mm 50 mm Gebogenes Ende 10 Stück
10568374 440 mm 90 mm 50 mm Gebogenes Ende -
11798592 450 mm 90 mm 55 mm 2 Dochte 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 12094877 Lieferant B2M™ Lieferanten-Nr. 10223
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Reinigung aller Arten von Flaschen und Röhrchen. B2M™ Flaschenbürsten sind mit Seiden-, Nylon- oder Ziegenhaarborsten erhältlich und damit vielseitig einsetzbar. Zur effizienten Reinigung von Behältern jeder Größe und Art sind verschiedene Bürst
  • Drei verschiedene Borstenarten zur Auswahl:
    • Weiße Seidenborsten für allgemeine Reinigungszwecke
    • Nylonborsten sind sehr widerstandsfähig und für die Verwendung mit aggressiven Substanzen
    • Ziegenhaarborsten sind sehr weich und für empfindliche Reinigungsanwendungen
  • Verschiedene Spitzenausführungen mit verbundenen Borsten, 2 Dochten, Baumwoll- und Muschelspitzen
  • Für die Reinigung aller Behälterarten: Röhrchen, Büretten, Kugeln und Flaschen
Spezifikation
Produkttyp Flaschenbürste
Spitzentyp Ohne Spitze
Durchmesser (metrisch) Borste 5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schonende Reinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Kapillarröhrchen
Länge (metrisch) Bürste 100 mm
Länge (metrisch) Griff 500 mm
Menge 10 Packungen