Learn More
Hirschmann™ Flaschenständer
Artikelnummer. 11642249
Click to view available options
Länge (metrisch):
750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11642249
Marke: Hirschmann™ 9396001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flaschenständer aus Silikon für sicheres Aufstellen von Laborflaschen mit Flaschenaufsatzspendern.
  • Aus hochreinem Silikon
  • Nehmen sicher Flaschen mit einem Durchmesser von 75–120 mm auf
Spezifikation
Produkttyp Flaschenkäfig
Länge (metrisch) 750 mm