Learn More
Saint-Gobain CHEMWARE CARBOY,PFA CAPACITY 10 LITRES
Artikelnummer. 12378238
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen: 10 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12378238 Fassungsvermögen: 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12378238 Lieferant Saint-Gobain Lieferanten-Nr. D1069730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Verschlussmaterial: PTFE
  • Chemisch inert und ultrarein; erfüllt die Kriterien der USP-Klasse VI
  • Niedrigster Ionengehalt aller Fluorpolymere
  • Ideal für die Lagerung während Zwischenphasen der pharmazeutischen und Halbleiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Verschlussmaterial PTFE
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40.5 mm
Enthält Verschluss
Material PFA
Produkttyp Ballonflasche