Learn More
Saint-Gobain CHEMWARE CARBOY,PFA CAPACITY 20 LITRES
Artikelnummer. 12388238
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 20 l
Artikelnummer. 12388238
Marke: Saint-Gobain D1069731
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verschlussmaterial: PTFE
  • Chemisch inert und ultrarein; erfüllt die Kriterien der USP-Klasse VI
  • Niedrigster Ionengehalt aller Fluorpolymere
  • Ideal für die Lagerung während Zwischenphasen der pharmazeutischen und Halbleiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Verschlussmaterial PTFE
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40.5 mm
Enthält Verschluss
Material PFA
Produkttyp Ballonflasche