Beschreibung
- For 6 mm nozzles with rigid inside diameter.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Bottle Holder |
| Aufnahmevermögen | 6 mm Nozzles with Rigid Inside (A128) |
| Modell | A115 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiva Washer |
| Durchmesser (metrisch) | 33 mm |