Learn More
Cytiva Bottle Holder,
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für ÄKTA Avant und ÄKTA Pure
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Flaschenhalter für ÅKTA avant und ÅKTA pure. Kann bei Kombination mit dem Luftsensorhalter auch zum Aufhängen externer Luftsensoren verwendet werden.
Spezifikation
Specifikationer
| Typ | Flaschenhalterung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für das Aufhängen externer Luftsensoren verwendet, wenn diese mit dem Luftsensorhalter kombiniert werden |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit | Für ÄKTA Avant und ÄKTA Pure |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering