Learn More
Sampling Systems™ Flaschen-Probenehmer für Flüssigkeiten
Artikelnummer. p-7138854 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
1.500 mm
Enthält:
500 ml-Glasflasche, Flaschenabdeckung
500 ml-Glasflasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15859321
Marke: Sampling Systems™ 5031C1000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verfügt über einen Federmechanismus, was bedeutet, dass nur dann Flüssigkeit einfließt, wenn der Griff gedrückt wird, sodass Proben an festgelegten Stellen entnommen werden können. Bei der Sampling Systems™ Probenehmerflasche für Flüssigkeiten werden die Proben direkt in die Flasche abgefüllt.
  • Probenehmergehäuse aus Edelstahl 316L
  • Glasflasche
  • Punktmessung
  • Probenahme von Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Viskosität
  • Ideal für Proben mit geringem Volumen (Einheitsdosis)
  • Der Probenehmer ist mit einer Abdeckung erhältlich, die verhindert, dass die Flasche nass wird
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für Flüssigkeiten
Material Edelstahl mit Glasflasche
Enthält 500 ml-Glasflasche, Flaschenabdeckung
Kapazität (metrisch) 500 ml
Länge (metrisch) 1000 mm