Learn More
Eppendorf™ Bottle Thread Adapter
Artikelnummer. 10134721
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 32 to GL/S 28
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße Packungsgröße
10134721 GL 32 to GL/S 28 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10134721 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 4960835005
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bottle Thread Adapter from GL 32 to GL/S 28
  • ETFE
  • From GL 32 to GL/S 28
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Bottle Thread Adapter
Material ETFE
Gewindegröße GL 32 to GL/S 28