Learn More
SI Analytics™ Flaschen-Set, Braunglas, TZ 2004, für Titriermittel
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fasst bis zu 1 l
- Quadratische braune Flasche
- Mit Flaschenaufsatz mit GL45-Gewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Braun |
| Typ | Flaschenaufsatz-Adapter |
| Enthält | Reagenzflasche |
| Größe | Gehäuse GL45 |
| Volumen (metrisch) | 1 l |