Learn More
Stuart™ Flaschenaufsatz-Adapter
Artikelnummer. 12457762
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
38 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
12457762 38 mm 1 Stück
12477762 40 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12457762
Marke: Stuart™ 1622383
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stuart™ Flaschenaufsatz-Adapter in zwei verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Polypropylen
  • 1 Adapter/Karton
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Liquid-Handling-Produkte
Menge 1 Adapter/Kt.
Gewindegröße 38 mm