Learn More
Stuart™ Flaschenaufsatz-Adapter
Stuart™ Flaschenaufsatz-Adapter in zwei verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
32.25 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Liquid-Handling-Produkte |
Menge | 1 Adapter/Kt. |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12457762
|
Stuart™
16223-83 |
38 mm |
32.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12477762
|
Stuart™
16223-84 |
40 mm |
32.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
- Polypropylen
- 1 Adapter/Karton
Spezifikation
Polypropylen | |
Liquid-Handling-Produkte | |
1 Adapter/Kt. |