missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle Without Lid With Skirtband
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Stainless steel 304 /1.4301
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Pail |
| Kapazität (metrisch) | 6 l |
| Farbe | Silver |
| Material | Stainless Steel |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu