Learn More
Memmert™ Boden-Auffangschale für Klimakammern
Artikelnummer. 15806281 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ICH750
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15806281
Marke: Memmert™ ICH750B04362
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: ICH750
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
  • Max. Beladung pro Fach: 8 kg
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) ICH750
Aufnahmevermögen Bis zu 8 kg
Material Edelstahl
Typ Auffangschale
Höhe (metrisch) 15 mm Felge