Learn More
Bouin-Lösung, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Material | 100 ml HCOH 37 % + 6 g C6H3N3O7 + 50 ml CH3COOH / H2O |
| Dichte | 1.01 g/ml |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Geruch | Formaldehyd |
| pH | <3 |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bouin Lösung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, Aceticacid