Learn More
Gibco™ Rinderalbumin Fraktion V (7,5 %-Lösung)
Artikelnummer. 11500496 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11500496 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11500496 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 15260037
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Rinderalbumin Fraktion V (7.5 %-Lösung)
7.5 g/100 ml
Hergestellt mit Rinderserumalbumin (BSA), Fraktion V, in Phosphat-gepufferter Salzlösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Zelltyp Säugetierzellen
Form Flüssig
Produkttyp BSA
pH 6 bis 8
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
compliance-icons
Product Identifier
  • Rhodanine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Rhodanine