Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000 -1:30000, ELISA 1:1000-1:30000, Immunohistochemistry 1:200 -1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200- 1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 -1:2000 |
| Wirtsspezies | Bovine |
| Immunogen | Rabbit IgG-heavy and light chain |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Menge | 1 mL |
| Mehr anzeigen |