Learn More
Invitrogen™ Bovine Factor IXa Native Protein
Artikelnummer. 11574141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11574141 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11574141 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP43112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 €
    177.51 € / 100 Mikrogramm
    Sparen 5.49 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Native Protein
RP-43112 contains native bovine Factor Ixa protein. RP-43112 may be used as a positive control in many immunological assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P00741
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neutralization
Zusammensetzung 50% water with 50% glycerol and no preservative
Gen-ID (Entrez) 280688
Molekulargewicht 45 kDa
Name Bovine Factor IXa
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 100 μg
Quelle Bovine
Lagerungsbedingungen -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorischer Status RUO
Gen-Alias AW111646; Cf9; Cf-9; Christmas factor; coagulation factor IX; coagulation factor IX (plasma thromboplastic component, Christmas disease, hemophilia B); Coagulation factor IXa heavy chain; Coagulation factor IXa light chain; F9; F9 p22; F9a; factor 9; factor IX (Christmas factor) precursor; factor IX F9; FIX; HEMB; P19; plasma thromboplastic component; plasma thromboplastin component; PTC; THPH8
Gebräuchliche Bezeichnung Factor Ixa
Gensymbol F9
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Bovine
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Protein-Subtyp Native