Learn More
Invitrogen™ Bovine Factor Xa (DEGR) Native Protein
Artikelnummer. 11544151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11544151 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11544151 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP43120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 €
    177.51 € / 100 Mikrogramm
    Sparen 5.49 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Native Protein
RP-43120 contains native bovine Factor Xa protein, with the active site blocked by fluorescent inhibitor Dansyl-EGRck. RP-43120 may be used as a positive control in many immunological assays.
Factor Xa is a vitamin K-dependent glycoprotein that converts prothrombin to thrombin in the presence of factor Va, calcium and phospholipid during blood clotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P00743
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neutralization
Zusammensetzung 50% water with no preservative
Gen-ID (Entrez) 280787
Molekulargewicht 45.3 kDa
Name Bovine Factor Xa (DEGR)
pH-Bereich 7.4
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 100 μg
Quelle Bovine
Lagerungsbedingungen -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorischer Status RUO
Gen-Alias Activated factor Xa heavy chain; Coagulation factor X; F10; F10a; Factor X heavy chain; Factor X light chain; factor Xa; FX; FXA; prothrombinase; stuart factor; Stuart-Prower factor; Unknown (protein for IMAGE:8121240); unnamed protein product
Gebräuchliche Bezeichnung Factor Xa
Gensymbol F10
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Bovine
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Protein-Subtyp Native