Beschreibung
- GIBCO Custom Product
- Custom Media Inquiry Form
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 g, 10 g |
| Spezies | Bovine |
| Inhalt und Lagerung | Store in refrigerator (2°C to 8°C) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Produktlinie | Gibco |