Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Rinder-IFN-Gamma (unbeschichtet)
Artikelnummer. 10197573
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
10197573 5 x 96 Tests 1 Set
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10197573
Marke: Invitrogen™ ESS0026B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Unbeschichtetes ELISA-Kit
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Rinder-IL-gamma enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISAs) für den Nachweis und die Quantifizierung der Konzentrationen von Rinder-IFN-gamma-Protein. Verfahrensprinzip ELISAs dienen zur Messung der Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
IFN-gamma (Interferon-Gamma, Typ-II-Interferon) ist ein Makrophagen-Aktivierungsfaktor und ein immunes Interferon, das hauptsächlich von T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen als Reaktion auf Antigene, Mitogene, Staphylococcus Enterotoxin B, Phytohämaglutanin und andere Zytokine produziert wird. IFN-gamma ist ein dimerisches Protein, das aus zwei 146-Aminosäureuntereinheiten besteht. IFN-gamma ist ein Glykoprotein, das funktionell als Homodimer mit ungefähr 45 kDa existiert. Auf SDS-PAGE erscheint IFN-gamma als Kombination von 25, 20 und 15.5 kDa kleinen Banden infolge der differenziellen Glykosylierung. Die biologische Aktivität des IFN-gamma-Homodimers ist hochgradig speziesspezifisch. Humanes IFN-gamma zeigt keine Kreuzreaktivität mit Maus. Die IFN-gamma-Funktion umfasst folgende Funktionen: antivirale Aktivität, antiproliferative Aktivität des Tumors, Induktion von MHC der Klasse I und II, Makrophagen-Aktivierung und verbesserte Immunglobulin-Sekretion durch B-Lymphozyten. IFN-gamma ist an der Zytokin-Regulierung beteiligt und wirkt auch synergistisch mit anderen Zytokinen. Die Aktivierung des IFN-gamma-Wertes erfolgt durch Bindung des IFN-gamma-Rezeptors I und II und Aktivierung des JAK-STAT-Pfades. IFN-gamma zeigt keine Homologie mit IFN-alpha oder IFN-beta, aber humanes IFN-gamma zeigt ungefähr 40 % Sequenzhomologie mit Maus-IFN-gamma. IFN-gamma wird von IL2, FGF basic, EGF hoch- und von Vitamin D3 oder DMN heruntergeregelt. IFN-gamma-Genmutationen sind mit aplastischer Anämie assoziiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P07353
Assay-Bereich 31.3 bis 2000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <31,3 pg/ml
Beschreibung Bovine IFN gamma ELISA Reagentien Kit
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Serum, Überstand
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit rekombinanten bovinen IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, oder TNFa oder mit rekombinanter humaner, Maus- oder Ratte-IFNg
Ausreichend für 5 x 96 Mikrotiterplatten-Wells
Zielspezies Rind
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 281237
Gensymbol IFNG
Kitinhalt Beschichtungsantikörper, Gefriergetrockneter rekombinanter Standard, Nachweisantikörper, Substratlösung, Gebrauchsfertige Stopplösung, 0.16 M Schwefelsäure, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, Analysezertifikat:Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards
Marker oder Farbstoff HRP
Messung Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Präzision Nicht gemessen
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Rind
Prüfzeit 24 h
Gesamte Assay-Zeit 2 Std 50 Min