Learn More
Invitrogen™ Bovine IGF-1 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Unit Size:
1 Stück
96 Stück
Description
Bovine IGF-1 quantitates bovine IGF-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IGF-1.
IGF1 (Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor-1) ist strukturell und funktional mit Insulin verwandt, hat aber eine wesentlich höhere wachstumsfördernde Aktivität. Eine Vielzahl von zellulären Reaktionen wird durch IGF1 induziert, einschließlich Zellproliferation, -differenzierung, -migration und -überleben. Darüber hinaus ist IGF1 ein Wachstumsfaktor für Polypeptide, der die Proliferation einer Vielzahl von Zelltypen in Muskel-, Knochen- und Knorpelgewebe stimuliert. IGF1 stimuliert den Glukosetransport in aus Rattenknochen gewonnenen osteoblastischen (PyMS-)Zellen und ist bei wesentlich niedrigeren Konzentrationen als Insulin wirksam, nicht nur im Hinblick auf Glykogen und DNA-Synthese, sondern auch im Hinblick auf die Verbesserung der Glukoseaufnahme. Bei der Zirkulation sind IGFs überwiegend an Bindungsproteine (IGFBPs) gebunden, die die Halbwertszeit der IGFs verlängern und eine Rolle bei der Abgabe an das Zielgewebe spielen. IGF-I ist einer der stärksten Aktivatoren des AKT-Signalwegs, der als Stimulator der Proliferation und Inhibitor des programmierten Zelltodes bekannt ist. Darüber hinaus ist das reife humane IGF-I zu 100 % homolog mit Proteinen von Rindern und Schweinen. Niedrige IGF1-Konzentrationen wurden mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht. IGF1 wird aus einem Vorläufer verarbeitet, durch einen bestimmten Rezeptor gebunden und sezerniert. Defekte im IGF1-Gen sind eine Ursache für einen Mangel an insulinähnlichem Wachstumsfaktor 1, und es wurden mehrere Transkriptvarianten gefunden, die verschiedene Isoformen kodieren.
Specifications
Specifications
| Zugriffsnummer | C730016P09Rik; Klasse 1 insulinähnlicher Wachstumsfaktor I Präproprotein; Klasse 2 insulinähnlicher Wachstumsfaktor I Präproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; Insulin-Wachstumsfaktor-1; insulinähnlicher Wachstumsfaktor; insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1; insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1; insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 (Somatomedan C); insulinähnlicher Wachstumsfaktor I; insulinähnlicher Wachstumsfaktor I (Somatomedan C); insulinähnlicher Wachstumsfaktor IB; Mechano-Wachstumsfaktor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; prepro-IGF-I; prepro-insulinähnlicher Wachstumsfaktor I; R-IGF-1; Somatomedin; Somatomedin C; Somatomedin-C |
| Assay-Bereich | 1,23 bis 300 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1,23 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P07455. |
| Gensymbol | IGF1 |
| Interassay-VK | <12% |
| Show More |