missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELISA-Kit für Rinder-IL-1 beta/IL-1 F2

Artikelnummer. p-7219230
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17124789

Marke: Invitrogen™ EB8RBX5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Bovine IL-1 beta/IL-1 F2 quantitates bovine IL-1 beta/IL-1 F2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IL-1 beta/IL-1 F2.

Interleukin-1-beta (IL-1-beta) ist ein proinflammatorisches Zytokin, das von Monozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen exprimiert wird. IL-1 beta wird als Reaktion auf entzündliche Reize als inaktive Vorform von 31 kDa synthetisiert, die sich im Zytosol anreichert. Die Spaltung von pro-IL-1-beta in das aktive 17 kDa-Protein erfordert die Aktivierung von Inflammasomen, Multiprotein-Komplexe, die auf Pathogene, Stressbedingungen und andere Gefahrensignale reagieren. Die Aktivierung des Inflammasoms löst die Verarbeitung des Caspase-1-Vorläufers in seine aktive Form aus, die wiederum pro-IL-1-beta spaltet. IL-1 beta fehlt ein Signalsequenz-Peptid für den klassischen ER/Golgi-Weg. Es wird neben Caspase-1 über einen wechselnden und noch nicht vollständig bekannten Mechanismus sezerniert. Obwohl IL-1-beta am häufigsten in seiner aktiven Form sezerniert wird, kann unter bestimmten biologischen Bedingungen eine Sekretion des ungespaltenen Proteins nachgewiesen werden. IL-1-Betasignale über zwei Rezeptoren, IL-1RI und IL-1RII, die beide mit IL-1 alpha gemeinsam genutzt werden. Die IL-1 beta-Aktivität kann durch den IL-1-Rezeptorantagonisten (IL-1RA) moderiert werden. Das ist ein Protein, das von vielen Zelltypen produziert wird und die Rezeptorbindung durch kompetitive Hemmung blockiert. IL-1 beta spielt eine wichtige Rolle bei der angeborenen Wirtsabwehr, indem die Produktion in Zielzellen eingefügt sowie Akutphasen-Reaktionen auf Infektionen und Verletzungen ausgelöst wird. Erhöhte Konzentrationen von IL-1 beta wurden mit vielen chronisch-entzündlichen Erkrankungen assoziiert, wobei IL-1 beta Antikörper mit potenziell therapeutischer Bedeutung neutralisiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Catabolin; Zytokin; il 1 b; IL 1 ß; IL 1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 Vorläufer; IL1B; Il-1 b; IL1B1; IL1beta; IL-1 beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1ß; ILN; Interleukin; Interleukin 1 beta; Interleukin 1, beta; Interleukin 1, beta 1; Interleukin 1-beta; Interleukin 1 beta; Interleukin-1 beta; Interleukin-1 beta-Vorläufer; Interleukin-1 beta-Vorläufer (AA -113 bis 153); Interleukin-1 beta-Proprotein; Interleukin-1 beta-ähnlich; Interleukin-1 b; Interleukin-beta; LOC100052414; Lymphozyten-Proliferationsfaktor; Präinterleukin 1 beta; Prointerleukin-1 beta; Pro-Interleukin-1-beta
Assay-Bereich 0,85 bis 200 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,85 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P09428.
Gensymbol IL1B
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel IL-1 beta
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt