missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Bovine IL-4 ELISA Kit
Beschreibung
Bovine IL-4 quantitates bovine IL-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IL-4.
Interleukin-4 (IL-4) ist ein pleiotropes, immunomodulatorisches Zytokin, das von aktivierten T-Zellen produziert wird und als Ligand für den Interleukin-4-Rezeptor dient. Für IL-4 wurde das breiteste Wirkungsspektrum nachgewiesen. Der Interleukin-4-Rezeptor bindet auch an IL13, was zu vielen überlappenden Funktionen dieses Zytokins und von IL13 beitragen kann. STAT6, ein Signalumformer und Transkriptionsaktivator, hat sich bei der Vermittlung des immunregulatorischen Signals von IL-4 als wichtig erwiesen. Das IL-4-Gen, IL-3, IL-5, IL-13 und CSF2 bilden auf dem Chromosom 5q einen Zytokin-Gencluster. Insbesondere liegt IL-4 auf dem Chromosom in unmittelbarer Nähe zu IL13. Weiterhin werden das IL-4-Gen, IL13 und IL5 durch mehrere regulierende Elemente langer Stränge über einen 120 Kilobasen langen Bereich auf dem Chromosom koordiniert. IL-4 Delta 2 ist eine bekannte Splice-Variante von IL-4.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | B-Zellwachstumsfaktor 1; B_Zellstimulationsfaktor 1; B-Zellwachstumsfaktor 1; B-Zellen-IgG-Differenzierungsfaktor; B-Zellstimulierungsfaktor 1; BCGF1; BCGF-1; Binetrakin; BSF1; BSF-1; Zytokin; H-IL-4; IGG1 Induktionsfaktor; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleukin; Interleukin 4; Interleukin 4 Variante 2; Interleukin4; Interleukin-4; Interleukin-4-Vorläufer; Lymphozyten-Stimulierungsfaktor 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra |
| Assay-Bereich | 8 bis 2.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 8 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P30367. |
| Gensymbol | Il4 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?