Learn More
Invitrogen™ Bovine IL-4 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Bovine IL-4 quantitates bovine IL-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IL-4.
Interleukin-4 (IL-4) ist ein pleiotropes, immunomodulatorisches Zytokin, das von aktivierten T-Zellen produziert wird und als Ligand für den Interleukin-4-Rezeptor dient. Für IL-4 wurde das breiteste Wirkungsspektrum nachgewiesen. Der Interleukin-4-Rezeptor bindet auch an IL13, was zu vielen überlappenden Funktionen dieses Zytokins und von IL13 beitragen kann. STAT6, ein Signalumformer und Transkriptionsaktivator, hat sich bei der Vermittlung des immunregulatorischen Signals von IL-4 als wichtig erwiesen. Das IL-4-Gen, IL-3, IL-5, IL-13 und CSF2 bilden auf dem Chromosom 5q einen Zytokin-Gencluster. Insbesondere liegt IL-4 auf dem Chromosom in unmittelbarer Nähe zu IL13. Weiterhin werden das IL-4-Gen, IL13 und IL5 durch mehrere regulierende Elemente langer Stränge über einen 120 Kilobasen langen Bereich auf dem Chromosom koordiniert. IL-4 Delta 2 ist eine bekannte Splice-Variante von IL-4.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | B-Zellwachstumsfaktor 1; B_Zellstimulationsfaktor 1; B-Zellwachstumsfaktor 1; B-Zellen-IgG-Differenzierungsfaktor; B-Zellstimulierungsfaktor 1; BCGF1; BCGF-1; Binetrakin; BSF1; BSF-1; Zytokin; H-IL-4; IGG1 Induktionsfaktor; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleukin; Interleukin 4; Interleukin 4 Variante 2; Interleukin4; Interleukin-4; Interleukin-4-Vorläufer; Lymphozyten-Stimulierungsfaktor 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra |
| Assay-Bereich | 8 bis 2.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 8 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P30367. |
| Gensymbol | Il4 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |