Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Rinder-IL-4, unbeschichtet
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Rind-IL-4 enthält vor-gematchte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISAs) für den Nachweis und die Quantifizierung der Konzentrationen des Rind-IL-4-Proteins. Verfahrensprinzip ELISAs dienen zur Messung der Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P30367 |
| Assay-Bereich | 15.6 bis 1000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | <15,6 pg/ml |
| Beschreibung | Bovine IL-4 ELISA Reagentien Kit |
| Konjugat | Biotin |
| Immunassay-Kit-Format | Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Serum, Überstand |
| Spezifität | Keine signifikante Kreuzreaktion mit rekombinanten bovinen IL-1ß, IL-2, IL-6, IL-8, IFNg oder TNFa; keine signifikante Kreuzreaktion mit rekombinantem Human, Pferd, Maus, Schwein, Ratte oder Rhesusaffen IL-4 |
| Ausreichend für | 5 x 96 Mikrotiterplatten-Wells |
| Mehr anzeigen |