missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Rinder-VEGF-A
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
VEGF ist ein 45 kDa großes, homodimeres, disulfidverknüpftes Glykoprotein, das an der Angiogenese beteiligt ist und das Fortschreiten und die Metastasierung von Tumoren fördert. VEGF hat eine Vielzahl von Auswirkungen auf vaskuläres Endothel, einschließlich der Fähigkeit, die Endothelzellviabilität, Mitogenese, Chemotaxis und vaskuläre Permeabilität zu fördern. Die VEGF-Familie umfasst derzeit VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E und PICF. VEGF und sein Rezeptorsystem haben sich als die fundamentalen Regulatoren bei der Zellsignalisierung der Angiogenese erwiesen. Die meisten Tumore haben einen absoluten Bedarf an Angiogenese, und VEGF wurde als das stärkste angiogene Zytokin bezeichnet, das mit diesem Prozess verbunden ist. Bisher wurden 5 verschiedene Isoformen des VEGF beschrieben. Diese Isoformen werden als Ergebnis eines alternativen Spleißens aus einem einzelnen VEGF-Gen erzeugt. Diese verschiedenen Isoformen binden nachweislich an zwei Tyrosin-Kinase-Rezeptoren flt-1 (VEGFR-1) und flk-1/KDR (VEGFR-2), die fast ausschließlich auf endothelialen Zellen exprimiert werden. VEGF und seine hochaffinitätsbindenden Rezeptoren, die Tyrosinkinasen FLK1 und FLT1, werden als wichtig für die Entwicklung embryonaler Vaskulaturen gehalten. Studien haben gezeigt, dass eine alternativ gespleißte Form von FLT1 ein lösliches Protein produziert, das sFLT1 genannt wird und den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor mit hoher Affinität bindet und eine hemmende Rolle bei der Angiogenese spielt. Erhöhte VEGF-Werte werden mit dem POEMS-Syndrom in Verbindung gebracht, das auch als Crow-Fukase-Syndrom bekannt ist und mehrere Organe im Körper betrifft.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P15691 |
| Assay-Bereich | 0,123 bis 30 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,12 ng/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 281572 |
| Gensymbol | VEGFA |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur