Beschreibung
Die SCAT Politainer sind ideal zur sicheren Lagerung, auch auf begrenztem Raum
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Farbe | Weiß (durchscheinend) |
| Abmessungen (L x B x H) | 190 x 189 x 186 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgungssystem |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Politainer |
| Material | Gewellt |
| Mouth Style | Breit |
| Produkttyp | Cubitainer |
| Sterilität | Nicht steril |