Learn More
SCAT Box für Politainer (faltbarer Abfallbehälter)
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die SCAT Politainer sind ideal zur sicheren Lagerung, auch auf begrenztem Raum
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Farbe | Weiß (durchscheinend) |
| Abmessungen (L x B x H) | 306 x 290 x 290 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgungssystem |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Politainer |
| Material | Gewellt |
| Mouth Style | Breit |
| Produkttyp | Cubitainer |
| Sterilität | Nicht steril |