Learn More
Heathrow Scientific Deckel Parafilm Spender
Artikelnummer. 17812809 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17812809 Violett 1 Stück
17802809 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17812809 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. 120668
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stellen Sie den Spender einfach oben drauf. Parafilm und die Siegelfolie durchziehen.
Diese vielseitigen Parafilmschneider sind so konzipiert, dass sie sowohl für 2-in.- als auch für 4-in.-Parafilmrollen geeignet sind und somit maximale Flexibilität gewährleisten. Diese innovativen Spender verfügen über einen integrierten Sicherheitsrasierer, der sanft gleitet und so jedes Mal einen sauberen Schnitt ermöglicht. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Schere und Ihre Fingerspitzen bleiben geschützt. Sie bestehen aus leicht zu reinigendem ABS-Kunststoff und sind in verschiedenen Farben erhältlich.
  • Geeignet für Parafilmrollen verschiedener Größen: Verarbeitet sowohl 2-in.- als auch 4-in.-Rollen und bietet somit Flexibilität für diverse Anwendungen.
  • Integrierter Sicherheitsrasierer: Ausgestattet mit einem integrierten Sicherheitsrasierer, der sanft gleitet und so jedes Mal einen sauberen Schnitt ermöglicht.
  • Langlebig und leicht zu reinigen: Hergestellt aus ABS-Kunststoff, wodurch der Schneider leicht zu reinigen und zu pflegen ist.
  • Zuverlässige Konsistenz: Sorgt jedes Mal für einen gleichmäßigen, sauberen Schnitt.
  • Absolut sicher: Schneidet Parafilm, ohne Ihre Fingerspitzen zu verletzen.
  • Zwei Sicherheitsklingen im Lieferumfang enthalten: Wird mit zwei Sicherheitsklingen für eine lange Lebensdauer geliefert
  • Farbvielfalt: Erhältlich in einer Reihe von Farben, die Ihren Vorlieben entsprechen
Spezifikation
Produkttyp Parafilm-Spender
Farbe Violett
Abmessungen (L x B x H) 12.3 x 17.2 x 9.9 cm
Aufnahmevermögen Parafilm
Material ABS
Mounting Freistehend
No. of Compartments 1
Product Style Beladung von oben