Learn More
Tork Verpackt Combi Rollenspender W3
Artikelnummer. 30243735 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243735 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243735 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 207210
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tork Verpackt Combi Der Rollenspender ist ein einfacher, offener Spender, der speziell für die Verwendung mit Tork Kombi-Rolle in der Box.
  • Dank der einfachen, offenen Bauweise des Spenders haben Mitarbeitende schnell Zugriff auf die Wischtücher.
  • Der Spender lässt sich unkompliziert mit der Tork-Kombinationsrolle in der Box verwenden – er wurde speziell für diese Produkte entwickelt.
  • Schnelles und einfaches Nachfüllen gibt Mitarbeitenden mehr Zeit für andere Aufgaben.
  • Die platzsparende Ausführung kann auch an der Wand montiert werden, damit Wischtücher selbst auf engem Raum gut erreichbar sind.
  • Verwenden Sie diesen einfachen, offenen Spender zusammen mit der Tork-Kombinationsrolle in der Box für zusätzlichen Komfort.
Vorteile auf einen Blick:
  • Platzsparende Wandmontage
  • Hohe Kapazität und einfaches Nachfüllen für geringeren Wartungsaufwand
  • Erleichtert den Zugriff auf Wischtücher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Handtuchspender für feste Rollen
Farbe Schwarz
Alternate Part Number 7310792072103
Abmessungen (L x B x H) 28.5 x 29 x 26 cm
Aufnahmevermögen Hartes Rollhandtuch
Material Kunststoff
Mounting Wandbefestigung
No. of Compartments 1
Product Style Offenes Dach und Front
Menge Je 1