Learn More
Edulab Apparat des Boyle-Gesetzes
Artikelnummer. 30280272
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Demonstrationsapparat zum Boyle-Mariotte-Gesetz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30280272 Demonstrationsapparat zum Boyle-Mariotte-Gesetz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280272 Lieferant Edulab Lieferanten-Nr. VTN12302225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 €
    141.52 € / 1 Stück
    Sparen 5.48 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Veranschaulicht das Boyle-Mariotte-Gesetz auf klare und praktische Weise für Laborexperimente.
  • Verbesserte Apparatur zum Boyle-Mariotte-Gesetz, entwickelt zur effektiven Demonstration von Druck-Volumen-Beziehungen
  • Das Reservoirsystem ermöglicht das allmähliche Einpumpen von farbigem Wasser oder Öl in das mit Luft gefüllte Rohr.
  • Ein Messrohr ermöglicht genaue Volumenmessungen, während der Druck mit einem zuverlässigen Bourdon-Manometer gemessen wird.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Demonstration des Boyle-Mariotte-Gesetzes
Enthält Ein Gerät
Produkttyp Demonstrationsapparat zum Boyle-Mariotte-Gesetz