Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Durchmesser (metrisch):
0.22 mm
0,25 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
| Typ | BP1 GC-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Aminen, Aromaanalyse, Pestizidanalyse, Phenole, Herbizidanalyse, Amine |
| Temperaturbereich | -60° C bis +340/360°°C |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | 100 % Dimethylpolysiloxan |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BP1 |