Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Beschreibung
- Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0.22 mm |
| Typ | BP1 GC-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kohlenwasserstoffanalyse, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen, Amine |
| Temperaturbereich | -60° C bis +340/360°°C |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 50 m |
| Material | 100 % Dimethylpolysiloxan |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BP1 |