Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 15228643
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Durchmesser (metrisch):
0.22 mm
0,25 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15228643
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 054095
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für alle Routineanalysen. Trajan Scientific and Medical BP1 GC-Kapillarsäulen sind nicht polare Phasensäulen nach Industriestandard.
  • Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolar
  • Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0.53 mm
Typ BP1 GC-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Aminen, Aromaanalyse, Pestizidanalyse, Phenole, Herbizidanalyse, Amine
Temperaturbereich -60 °C bis +280/300 °C
Filmdicke 5 μm
Länge (metrisch) 25 m
Material 100 % Dimethylpolysiloxan
Verpackungsmaterial Gehäuse BP1