Learn More
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beskrivelse
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen.Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
- Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Tekniske data
Tekniske data
| Max. Temperatur | 340/360 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Van-Der-Waals-Wechselwirkung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,22 mm |
| Stationäre Phase | 100 % Dimethylpolysiloxan |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Aminen, Aromaanalyse, Pestizidanalyse, Phenole, Herbizidanalyse, Amine |
| Temperaturbereich | -60° C bis +340/360°°C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 50 m |
| Verpackungsmaterial | Forte™ BP1 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion