Learn More
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 12653016
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
12653016 12 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10422171 25 m 0,15 mm 1 μm 1 Stück
10107540 25 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
16682602 12 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
16692602 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
12965531 50 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
10045400 25 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10229050 50 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
16672602 60 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
10689315 30 m 0,25 mm 1 μm 5 Stück
15238633 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10310371 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
15268633 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10441031 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
15278633 30 m 0,32 mm 3 μm 1 Stück
15298633 60 m 0,32 mm 5 μm 1 Stück
10762372 12 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
16602612 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
15208713 30 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
15218713 60 m 0,53 mm 5 μm 1 Stück
15238713 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10372160 60 m 0,53 mm 3 μm -
12796557 30 m 0,53 mm 3 μm 1 Stück
15258713 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
12945531 60 mm 0,25 mm 0,25 mm 1 Stück
10298760 12 mm 0,22 mm 0,25 mm 1 Stück
10177250 12 m 0,22 mm 0,1 μm 1 Stück
12975531 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12654945 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
29 options
Artikelnummer. 12653016
Marke: Trajan™ 054070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen. Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen.Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
  • Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolar
  • Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Spezifikation
Max. Temperatur 340/360 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Van-Der-Waals-Wechselwirkung
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase 100 % Dimethylpolysiloxan
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Aminen, Aromaanalyse, Pestizidanalyse, Phenole, Herbizidanalyse, Amine
Temperaturbereich -60° C bis +340/360°°C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 12 m
Verpackungsmaterial Forte™ BP1
Polarität Unpolar
Beschichtung Quarzglas