Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 12654945| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12654945 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10422171 | 25 m | 0,15 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10107540 | 25 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 16682602 | 12 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 16692602 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 12965531 | 50 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12653016 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10045400 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10229050 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 16672602 | 60 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10689315 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 5 Stück |
| 15238633 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10310371 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 15268633 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10441031 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 15278633 | 30 m | 0,32 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 15298633 | 60 m | 0,32 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10762372 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 16602612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15208713 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 15218713 | 60 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 15238713 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10372160 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm | - |
| 12796557 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 15258713 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 12945531 | 60 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 1 Stück |
| 10298760 | 12 mm | 0,22 mm | 0,25 mm | 1 Stück |
| 10177250 | 12 m | 0,22 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 12975531 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
Artikelnummer. 12654945
Marke: Trajan™ 054044
Beschreibung
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen.Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
- Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | GC-Säule für die Umweltanalyse |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |