Learn More
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Description
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen.Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
- Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 340/360 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Van-Der-Waals-Wechselwirkung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,15 mm |
| Stationäre Phase | 100 % Dimethylpolysiloxan |
| USP-Typ | G1, G2, G38 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kohlenwasserstoffanalyse, Aromaanalyse, Pestizidanalyse, Phenole, Herbizidanalyse, Amine |
| Temperaturbereich | -60° C bis +340/360°°C |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Verpackungsmaterial | Forte™ BP1 |
| Show More |