Learn More
SGE™ BP5 GC Kapillarsäule
Beschreibung
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Temperaturbereich: -60 °C bis +320/340 °C (-76 °F bis +608/644 °F)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kohlenwasserstoffanalyse, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse, Drogen, Kohlenwasserstoffanalyse |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | 5 % Phenyl; 95 % Dimethylpolysiloxan |
| Polarität | Unpolar |
| Länge (angloamerikanisch) | 98 ft. |
| Stationäre Phase | SGE™ BP5 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -60° C bis +320/340°°C |