Learn More
SGE™ BP5 GC Kapillarsäule
Artikelnummer. p-306682
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12965551
Marke: SGE™ 054177
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnete GC-Universalsäule
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolar
  • Temperaturbereich: -60 °C bis +320/340 °C (-76 °F bis +608/644 °F)
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 98 ft.
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase 5 % Phenyl/95 % Dimethylpolysiloxan
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kohlenwasserstoffanalyse, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse, Drogen, Kohlenwasserstoffanalyse
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich -60° C bis +320/340°°C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material 5 % Phenyl; 95 % Dimethylpolysiloxan
Polarität Unpolar