Learn More
Trajan™ BP5 GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. 10025290
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
25 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10025290
Marke: Trajan™ 054168
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universell einsetzbare Phase für ein breites Anwendungsspektrum
  • Ausgezeichnete Universalsäule
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolar
  • Hochtemperatur
  • Ideal für Aromate, Pestizide, Herbizide, Drogen und Kohlenwasserstoffe
Spezifikation
Max. Temperatur 320/340 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,22 mm
Stationäre Phase 5 % Phenyl/95 % Dimethylpolysiloxan
USP-Typ G36, G41
Zur Verwendung mit (Anwendung) Suchtstoffanalyse, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse, Drogen, Kohlenwasserstoffe
Temperaturbereich -60° C bis +320/340°°C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 25 m
Verpackungsmaterial Forte™ BP5
Polarität Unpolar
Beschichtung Quarzglas