missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BPO-27 racemate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16460368
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16460368 5 mg 5 Milligramm
16493847 50 mg 50 Milligramm
16467716 100 mg 100 Milligramm
16431869 1 mg 1 Milligramm
16427908 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16460368 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19778A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress BPO-27 racemate is a potent CFTR inhibitor with an IC50 of 8 nM.

BPO-27 racemate is a potent CFTR inhibitor with an IC50 of 8 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material BPO-27 racemate
CAS 1314873-02-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H18BrN3O6
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (30.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC(C2=CC=C(Br)O2)C3=C(N(C)C4=O)C(C(N4C)=O)=C(C5=CC=CC=C5)N36)C6=C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 548.34
Formelmasse 548.34
Reinheit (%) 98.61%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.