Learn More
Trajan™ BPX Volatiles Säule
Artikelnummer. 12706567
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
12706567 30 m 0,53 mm 3 μm 1 Stück
12925571 60 m 0,32 mm 1,8 μm 1 Stück
12604955 30 m 0,32 mm 1,8 μm 1 Stück
12915571 30 m 0,25 mm 1,4 μm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 12706567
Marke: Trajan™ 054984
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SGE BPX flüchtige Säule ist eine polare Phase, die für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Verbindungen entwickelt wurde
  • Polare Phase
  • EPA-Analyse für organische Stoffe (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal für Umweltanalysen, flüchtige organische Stoffe und Alkoholanalysen
Spezifikation
Max. Temperatur 300 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Cyanopropylphenylpolysiloxan
USP-Typ Gehäuse G43
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umweltanalytik, Analyse flüchtiger organischer Verbindungen, Alkoholanalyse
Temperaturbereich 0 °C bis 290/300 °C
Filmdicke 3 μm
Länge (metrisch) 30 m
Verpackungsmaterial BPX-Volatiles
Polarität Polar
Beschichtung Quarzglas