Learn More
Trajan™ BPX Volatiles Säule
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Polare Phase
- EPA-Analyse für organische Stoffe (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideal für Umweltanalysen, flüchtige organische Stoffe und Alkoholanalysen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 290/300 °C |
| Typ | BPX-flüchtige Stoffe GC-Säule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Filmdicke | 1,4 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |