Learn More
Trajan Scientific and Medical BPX Volatiles Säule
Artikelnummer. 31926663
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0.53 mm
Filmdicke:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Packungsgröße
31926663 60 m 0.53 mm 3 μm 1 Stück
12706567 30 m 0,53 mm 3 μm 1 Stück
12925571 60 m 0,32 mm 1,8 μm 1 Stück
12604955 30 m 0,32 mm 1,8 μm 1 Stück
12915571 30 m 0,25 mm 1,4 μm 1 Stück
15208723 60 m 0,25 mm 1,4 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31926663 Lieferant Trajan Scientific and Medical Lieferanten-Nr. 054985
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SGE BPX Die Volatiles Column ist eine polare Phase, die für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Verbindungen entwickelt wurde.
  • Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
  • Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
  • Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
  • Forte BPX-VOLATILES (Cyanopropylphenylpolysiloxan [flüchtige Stoffe]) – Säulen für die Bodenanalyse flüchtiger organischer Verbindungen (EPA 624, 502.2)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Simulated Distillation, Volatile Organic Compounds Analysis, Alcohol Analysis
Partikelgröße 3 μm
Filmdicke 3 μm
Länge (metrisch) 60 m
Material Fused Silica
Verpackungsmaterial BPX-Volatiles
Polarität Polar
Beschichtung Polyimide
USP-Typ G43
Stationäre Phase Cyanopropylphenyl Polysiloxane
Typ GC Capillary Column
Innendurchmesser (metrisch) 0.53 mm
Max. Temperatur (metrisch) 300°C
Temperaturbereich (metrisch) 0°C to 290°C